Få mere at vide
2-Methylindole, 98%
Artikelnummer. 10409440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10409440 100 g Glasflaske 100g
10403215 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10409440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127021000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-20-5 | C9H9N | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-20-5
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00005616
InChI nøgle BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
PubChem CID 7224
ChEBI CHEBI:49402
IUPAC navn 2-methyl-lH-indol
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylindole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 56.0°C to 60.0°C
Farve Brun eller lilla-rød til gul
Kogepunkt 273.0°C
Flammepunkt 141°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 20, 311
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether and acetone
Formel vægt 131.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.