Få mere at vide
2-Methylindole, 98+%
Artikelnummer. 11449662
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449662 50 g 50g
11459662 250 g 250g
11439662 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449662 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10764.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95-20-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
2-Methylindol bruges som en reaktant til regioselektiv syntese af oxopyrrolidinanaloger via jodkatalyseret Markovnikov-additionsreaktion, Friedel-Crafts alkyleringsreaktioner, fremstilling af tryptofan dioxygenase-hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler som potentielle anticancer-additions-immunomodulatorer, Michael-oxygenase-immuno-modulatorer og Michael. (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methylindol anvendes som en reaktant til regioselektiv syntese
af oxopyrrolidinanaloger via jodkatalyseret Markovnikov-additionsreaktion, Friedel-Crafts-alkyleringsreaktioner, fremstilling af tryptofan-dioxygenase-hæmmere pyridyl-ethenyl-indoler som potentielle anticancer-immunomodulatorer, Michael-additionsreaktioner. cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitorer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er følsom over for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-20-5
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.178
MDL nummer MFCD00005616
InChI nøgle BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylindole, 1h-indole, 2-methyl, indole, 2-methyl, 2-methyl indole, unii-i7cn58827i, 2-methylindol, methylketole, methyl indole, 2-methyl-indole, pubchem7504
PubChem CID 7224
ChEBI CHEBI:49402
IUPAC navn 2-methyl-lH-indol
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylindole
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Tæthed 1.07
Kogepunkt 272°C to 273°C
Flammepunkt 141°C (285°F)
Mængde 50 g
Beilstein 109781
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 131.18
Procent renhed ≥98%