Få mere at vide
2-Methylindole-3-acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30468124
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30468124 1 g
1 options
Artikelnummer. 30468124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3135351G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylindole-3-acetic Acid
CAS 1912-43-2
Molekylær formel C11H11NO2
Mængde 1 g
Synonym 2-Methylindole-3-acetic Acid, 2-Methyl-3-indolylacetic Acid, 2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid, (2-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic Acid, 2-Methyl-1H-indole-3-acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-9(6-11(13)14)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-5,12H,6H2,1H3,(H,13,14)
SMIL Cc1[nH]c2ccccc2c1CC(=O)O
IUPAC navn 2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 189.21
Formel vægt 189.079