Få mere at vide
2-Methylindole-3-acetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11329625
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329625 1 g 1g
11339625 5 g 5g
11349625 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329625 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19071.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1912-43-2 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1912-43-2
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00075006
InChI nøgle QJNNHJVSQUUHHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylindole-3-acetic acid, 2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-indol-3-yl acetic acid, 2-methylindole-3-aceticacid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-methyl, 2-methyl-3-indoleacetic acid, 2-2-methylindol-3-yl acetic acid, pubchem7229, acmc-209euw, 2-methylindole-3acetic acid
PubChem CID 589107
IUPAC navn 2-(2-methyl-lH-indol-3-yl)eddikesyre
SMIL CC1=C(CC(O)=O)C2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylindole-3-acetic acid
Smeltepunkt 198°C to 204°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 152701
Formel vægt 189.22
Procent renhed ≥98%