Få mere at vide
2-methylinden, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 30117538 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30117538 5 g
30117504 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30117538 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467760050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 2177-47-1 | C10H10 | 130.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2177-47-1
Molekylær formel C10H10
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00274253
InChI nøgle YSAXEHWHSLANOM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-methyl-lH-inden
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylindene
Tæthed 0.9710 g/mL
Flammepunkt 76 °C
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.971
Formel vægt 130.19
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.