Få mere at vide
2-methylinden, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 30117504 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30117504 1 g
30117538 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 30117504 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467760010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2177-47-1
Molekylær formel C10H10
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00274253
InChI nøgle YSAXEHWHSLANOM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-methyl-lH-inden
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylindene
Tæthed 0.9710 g/mL
Flammepunkt 76°C
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.971
Formel vægt 130.19