Få mere at vide
2-Methylindazole-3-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30483974
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30483974 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30483974
Brand: Toronto Research Chemicals TRCM313460100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic Acid
CAS 34252-44-3
Molekylær formel C9 H8 N2 O2
Mængde 100 mg
Synonym 2-Methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid, Granisetron Hydrochloride Imp. G (EP), 2H-Indazole-3-carboxylic acid','2-methyl-, 2-Methylindazole-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-8(9(12)13)6-4-2-3-5-7(6)10-11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
SMIL Cn1nc2ccccc2c1C(=O)O
IUPAC navn 2-methylindazole-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 176.17
Formel vægt 176.0586