Få mere at vide
2-Methylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30041145
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041145 1 g
30005154 100 g
30006645 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3129851G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-98-1
Molekylær formel C4 H6 N2
Molekylvægt (g/mol) 82.1
Synonym 2-Methylimidazole, 2-Methyl-1H-imidazole, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. F (EP), 1H-Imidazole, 2-methyl-, Imidazole, 2-methyl- (6CI,8CI), 2-Methyl-1H-imidazole, 1H-2-Methylimidazole, 2-Methylimidazole, 2MI, 2MZ, 2MZ-H, 2MZ-PW, Actiron 2MI, Curezol 2MZ, Curezol 2MZ-H, Curezol 2MZ-P, Denka CN 25, Dyhard MI-FF, Epicure MI 2, Epikure MI 2, Imicure AMI 2, MI 2, NSC 21394
IUPAC navn 2-methyl-1H-imidazol
SMIL Cc1ncc[nH]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1H-imidazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Formel vægt 82.0531
Procent renhed >95%