Få mere at vide
2-Methylimidazole-d6, TRC
Artikelnummer. 30483976
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30483976 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30483976 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31298610MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylimidazole-d6
CAS 1173022-19-9
Molekylær formel C4 D6 N2
Mængde 10 mg
Synonym 1H-Imidazole-1,4,5-d3, 2-(methyl-d3)- (ACI), 2-(Methyl-d3)-1H-imidazole-1,4,5-d3 (ACI), 2-Methylimidazole-d6, 2-Methyl-1H-imidazole-D6
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D/hD
SMIL [2H]c1nc(n([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1,4,5-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)imidazole
Molekylvægt (g/mol) 88.1408
Formel vægt 88.0908