Få mere at vide
2-Methylimidazole-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylimidazole-d6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D/hD |
| Formel vægt | 88.0908 |