Få mere at vide
2-Methylimidazole-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylimidazole-d6 |
| CAS | 1173022-19-9 |
| Molekylær formel | C4 D6 N2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1 H-Imidazole-1,4,5-d3, 2-(methyl-d3)- (ACI), 2-(Methyl-d3)-1 H-imidazole-1,4,5-d3 (ACI), 2-Methylimidazole-d6, 2-Methyl-1 H-imidazole-D6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3 H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2 D,3 D/hD |
| SMIL | [2 H]c1nc(n([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,4,5-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)imidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.1408 |
| Formel vægt | 88.0908 g/mol |
| Vis mere |