Få mere at vide
2-Methylimidazole-d3 (~90%), TRC
Artikelnummer. 30138445
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138445 5 mg
17918239 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30138445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3129885MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83413-07-4
Molekylær formel C4H3D3N2
Molekylvægt (g/mol) 85.12
Synonym 2-(Methyl-d3)-1H-imidazole, 1H-2-Methylimidazole-d3, 2-Methyl-1H-imidazole-d3, 2MZ-d3, 2MZ-H-d3, 2MZ-PW-d3, Actiron 2MI-d3, Curezol 2MZ-d3, Curezol 2MZ-P-d3, Denka CN 25-d3, Epicure MI 2-d3, Epikure MI 2-d3, Imicure AMI 2-d3, NSC 21394-d3
IUPAC navn 2-(methyl-d3)-1H-imidazole
SMIL [2H]C([2H])([2H])C1=NC=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylimidazole-d3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3
Formel vægt 85.07