Få mere at vide
2-Methylimidazol, 97%
Beskrivelse
2-Methylimidazol bruges som råmateriale til fremstilling af nitroimidazol-antibiotika, som er nyttigt i kampen mod anaerobe bakterielle og parasitære infektioner. Det fungerer som en ligand i koordinationskemi. Det anvendes også som hærder eller accelerator for epoxyharpiks og som hjælpemiddel til tekstilfarver. Derudover fungerer det som katalysator for genfoldning af forstærket farvet fluorescerende protein. Det er også nyttigt som byggesten i syntesen af biologisk aktive forbindelser. Derudover anvendes det som et aktivt farmaceutisk submediat som metronidazol og dimetridazol.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
2-Methylimidazol bruges som råmateriale til fremstilling af nitroimidazolantibiotika, som er nyttigt til bekæmpelse af anaerobe bakterielle og parasitære infektioner. Det fungerer som en ligand i koordinationskemi. Det bruges også som hærder eller accelerator for epoxyharpiks og hjælpemiddel til tekstilfarvestoffer. Yderligere fungerer det som en katalysator for genfoldning af forbedret farvet fluorescerende protein. Det er også nyttigt som en byggesten i syntesen af biologisk aktive forbindelser. Ud over dette bruges det som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt såsom metronidazol og dimetridazol.
Opløselighed
Opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylimidazole |
| Smeltepunkt | 142 °C til 144 °C |
| Kogepunkt | 267 °C til 268 °C |
| Flammepunkt | 155 °C (311 °F) |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 1368 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 82.11 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |