Få mere at vide
2-Methylimidazol, 97%
Beskrivelse
2-Methylimidazol bruges som råmateriale til fremstilling af nitroimidazolantibiotika, som er nyttigt til bekæmpelse af anaerobe bakterielle og parasitære infektioner. Det fungerer som en ligand i koordinationskemi. Det bruges også som hærder eller accelerator for epoxyharpiks og hjælpemiddel til tekstilfarvestoffer. Yderligere fungerer det som en katalysator for genfoldning af forbedret farvet fluorescerende protein. Det er også nyttigt som en byggesten i syntesen af biologisk aktive forbindelser. Ud over dette bruges det som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt såsom metronidazol og dimetridazol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Methylimidazol bruges som råmateriale til fremstilling af nitroimidazolantibiotika, som er nyttigt til bekæmpelse af anaerobe bakterielle og parasitære infektioner. Det fungerer som en ligand i koordinationskemi. Det bruges også som hærder eller accelerator for epoxyharpiks og hjælpemiddel til tekstilfarvestoffer. Yderligere fungerer det som en katalysator for genfoldning af forbedret farvet fluorescerende protein. Det er også nyttigt som en byggesten i syntesen af biologisk aktive forbindelser. Ud over dette bruges det som et aktivt farmaceutisk ingrediensmellemprodukt såsom metronidazol og dimetridazol.
Opløselighed
Opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, syrechlorider og syreanhydrider.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylimidazole |
| Smeltepunkt | 142°C to 144°C |
| Kogepunkt | 267°C to 268°C |
| Flammepunkt | 155°C (311°F) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 1368 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and ethanol. |
| Formel vægt | 82.11 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Methylimidazole
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methylimidazole