Få mere at vide
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine, 96%
Artikelnummer. 11349675
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349675 250 mg 250mg
11329675 1 g 1g
11339675 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19131.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63604-59-1 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
2-Methylimidazo[4,5-c]pyridin anvendes som antagonist mod blodpladeaktiverende faktor (PAF).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methylimidazo[4,5-c]pyridin anvendes som
antagonist mod blodpladeaktiverende faktor (PAF).
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63604-59-1
Molekylær formel C7H7N3
Molekylvægt (g/mol) 133.154
MDL nummer MFCD03426025
InChI nøgle JWQVOMJORQXNME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methyl-1h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methylimidazo 4,5-c pyridine, 8-methyl-3-deazapurine, 8-methyl-3,7,9-triazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,7,10-tetraene, acmc-20anq0, 2-methyl-5-azabenzimidazole, 3h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methyl, 1h-imidazo 4,5-c pyridine, 2-methyl
PubChem CID 373077
IUPAC navn 2-methyl-3H-imidazo[4,5-c]pyridin
SMIL CC1=NC2=C(N1)C=NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylimidazo[4,5-c]pyridine
Smeltepunkt 176°C to 178°C
Mængde 250 mg
Beilstein 3234
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 133.15
Procent renhed 99%