Få mere at vide
2-methylimidazo[1,2-a]pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467467
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467467 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15467467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35114.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 934-37-2 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
CAS 934-37-2
Smeltepunkt 39 °C til 42 °C
Kogepunkt 148 °C (20 mmHg)
Molekylær formel C8H8N2
MDL nummer MFCD02251330
Mængde 1 g
Følsomhed Meget hygroskopisk
Synonym 2-methylimidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-methylh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl, methylimidazo 1,2-a pyridine, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,2-methyl
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
InChI nøgle BZACBBRLMWHCNM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CN2C=CC=CC2=N1
IUPAC navn 2-methylimidazo[1,2-a]pyridin
Molekylvægt (g/mol) 132.166
PubChem CID 136742
Formel vægt 132.17
Procent renhed 95%