Få mere at vide
2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3110294
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10147752
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC21701CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 21801-79-6
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.18
MDL nummer MFCD00244615
InChI nøgle FBIUGCLQMKPURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem16305, imidazo 1, 2-methyl, 2-methylimidazo 1,2-a nicotinic acid, 3-carboxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 89054
IUPAC navn 2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(N2C=CC=CC2=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%