Få mere at vide
2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712017
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10712017 5 g 5g
10147752 250 mg 250mg
10126312 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712017 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC21701DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 21801-79-6
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.18
MDL nummer MFCD00244615
InChI nøgle FBIUGCLQMKPURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem16305, imidazo 1, 2-methyl, 2-methylimidazo 1,2-a nicotinic acid, 3-carboxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 89054
IUPAC navn 2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(N2C=CC=CC2=N1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%