Få mere at vide
2-Methylhydroquinone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 95-71-6 |
| Smeltepunkt | 124°C to 127°C |
| Molekylær formel | 2-(CH3)C6H3-1,4-(OH)2 |
| MDL nummer | MFCD00002345 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Methylhydroquinone, 2,5-Dihydroxytoluene, Toluhydroquinone, 2-Methylhydroquinone |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.14 |
| Grad | Research |