Få mere at vide
2-Methylhydroquinon, 99%
Artikelnummer. 11414767
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11414767 250 g 250g
11404767 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21241.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 95-71-6 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-71-6
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00002345
InChI nøgle CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylhydroquinone, 2-methylhydroquinone, 2,5-dihydroxytoluene, p-toluhydroquinone, toluhydroquinone, toluquinol, p-toluquinol, tolylhydroquinone, p-toluhydroquinol, 2,5-toluenediol
PubChem CID 7253
IUPAC navn 2-methylbenzen-1,4-diol
SMIL CC1=CC(O)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylhydroquinone
Smeltepunkt 127 °C til 130 °C
Kogepunkt 284 °C til 286 °C
Flammepunkt 172 °C (341 °F)
Mængde 250 g
Beilstein 2041489
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%