Få mere at vide
2-Methylhexanoyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11334806
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334806 1 g 1g
11324806 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32829.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41693-47-4 | C7H13ClO | 148.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41693-47-4
Molekylær formel C7H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 148.63
MDL nummer MFCD01318644
InChI nøgle WKEBLSOTVYFYKY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylcaproyl chloride, 2-methyl hexanoyl chloride, hexanoyl chloride,2-methyl
PubChem CID 3458543
IUPAC navn 2-methylhexanoylchlorid
SMIL CCCCC(C)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylhexanoyl chloride
Tæthed 0.957
Kogepunkt 163°C
Flammepunkt 55°C (131°F)
Brydningsindeks 1.429
Mængde 1 g
FN nummer UN2920
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 148.63
Procent renhed 97%