Få mere at vide
2-methylhexansyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylhexanoic acid |
| Tæthed | 0.916 |
| Kogepunkt | 209 °C til 210 °C |
| Flammepunkt | 105 °C (221 °F) |
| Lugt | Rådsk |
| Brydningsindeks | 1.4205 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1721227 |
| IUPAC navn | 2-methylhexansyre |
| Vis mere |