Få mere at vide
2-Methylheptanoic acid, 98%
Artikelnummer. p-7026190
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11429547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22050.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1188-02-9 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1188-02-9
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.214
MDL nummer MFCD00142944
InChI nøgle NKBWMBRPILTCRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylenanthic acid, heptanoic acid, 2-methyl, methylamylacetic acid, 2-methyl-heptanoic acid, heptanoic acid, methyl, alpha-methylheptanoic acid, 2-methyl heptanoic acid, heptane-2-carboxylic acid, fema no. 2706, heptanoic acid, 2-methyl-, 2s
PubChem CID 14475
IUPAC navn 2-methylheptansyre
SMIL CCCCCC(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylheptanoic acid
Tæthed 0.906
Kogepunkt 139°C to 141°C (30 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4255
Mængde 5 g
Formel vægt 144.22
Procent renhed 98%