Få mere at vide
2-Methylheptanoic acid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylheptanoic acid |
| Tæthed | 0.906 |
| Kogepunkt | 139°C to 141°C (30 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.4255 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 144.22 |
| Procent renhed | 98% |