Få mere at vide
2-Methylheptane, 99%
Artikelnummer. 11376649
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376649 25 g 25g
11356649 1 g 1g
11366649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11376649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26220.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 592-27-8 | C8H18 | 114.232 g/mol
2-methylheptan er en gasdetektor, og den bruges i RD DIN40 åndedrætsmaske med gasfilter type A.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-methylheptan er en
gasdetektor, og den bruges i RD DIN40 åndedrætsmaske med gasfilter type A.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-27-8
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.232
MDL nummer MFCD00009518
InChI nøgle JVSWJIKNEAIKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptane, 2-methyl, methylheptane, 2-methyl-heptane, unii-yu6su8ccvb, yu6su8ccvb, hexane, dimethyl, dimethylhexane, acmc-1avkm, 2-methylheptane, ch3 2ch ch2 4ch3
PubChem CID 11594
IUPAC navn 2-methylheptan
SMIL CCCCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylheptane
Tæthed 0.698
Kogepunkt 116°C
Flammepunkt 4°C (40°F)
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH2CH2CH2CH3
Brydningsindeks 1.395
Mængde 25 g
FN nummer UN1262
Beilstein 1696862
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 114.23
Procent renhed 99%