Få mere at vide
2-Methylheptane, 99%
Artikelnummer. 10572711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10572711 25 g Glasflaske 25g
10056183 1 g Glasflaske 1g
10347150 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10572711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126880250
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 592-27-8 | C8H18 | 114.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-27-8
Molekylær formel C8H18
Molekylvægt (g/mol) 114.23
MDL nummer MFCD00009518
InChI nøgle JVSWJIKNEAIKJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptane, 2-methyl, methylheptane, 2-methyl-heptane, unii-yu6su8ccvb, yu6su8ccvb, hexane, dimethyl, dimethylhexane, acmc-1avkm, 2-methylheptane, ch3 2ch ch2 4ch3
PubChem CID 11594
IUPAC navn 2-methylheptan
SMIL CCCCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylheptane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -108.9°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6900g/mL
Kogepunkt 116°C (761.0 mmHg)
Flammepunkt 4°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.3940 to 1.396
Mængde 25 g
Beilstein 01, 161
Specifik vægtfylde 0.69
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,miscible with ethanol,acetone
Formel vægt 114.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylheptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.