Få mere at vide
2-Methylglutaric Acid, TRC
Artikelnummer. 30479187
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479187 5 g
30468593 10 g
30476341 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2200985G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-62-9
Molekylær formel C6 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Synonym 2-Methylpentanedioic Acid, (±)-2-Methylglutaric Acid, 2-Methylglutaric Acid, NSC 408456, NSC 5941, Pentanedioic Acid 2-Methyl Ester, α-Methylglutaric Acid
IUPAC navn 2-methylpentanedioic acid
SMIL CC(CCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylglutaric acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Formel vægt 146.0579