Få mere at vide
2-methylglutarsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479413
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479413 100 g 100g
11459413 5 g 5g
11469413 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479413 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11823.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-62-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
2-Methylglutarsyre bruges som primære og sekundære mellemprodukter i farmaceutisk og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methylglutarsyre bruges som primære og sekundære mellemprodukter i
farmaceutisk og kemisk forskning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-62-9
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.142
MDL nummer MFCD00002661
InChI nøgle AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylglutaric acid, alpha-methylglutaric acid, pentanedioic acid, 2-methyl, glutaric acid, 2-methyl, 2-methyl-glutaric acid, 2-methylglutarate, .alpha.-methylglutaric acid, 2-methyl glutaric acid, 2-methyl-pentanedioic acid, 2-methylpentanedioate
PubChem CID 12046
ChEBI CHEBI:68567
IUPAC navn 2-methylpentandisyre
SMIL CC(CCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylglutaric acid
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Kogepunkt 214°C to 215°C (22 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 1723219
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 146.14
Procent renhed 98%