Få mere at vide
2-Methylfuran, TRC
Artikelnummer. 18012730
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
18012730 5 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3054405ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylfuran
CAS 534-22-5
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C5 H6 O
Mængde 5 mL
Synonym 2-Methylfuran, 5-Methylfuran, NSC 3707, NSC 5211, Silvan, Sylvan, α-Methylfuran
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
SMIL Cc1occc1
IUPAC navn 2-methylfuran
Molekylvægt (g/mol) 82.1
Formel vægt 82.0419
Procent renhed >95%