Få mere at vide
2-Methylfuran-d6 (Stabilized with BHT), TRC
Artikelnummer. 30471989
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30471989 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30471989 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30544450MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylfuran-d6
CAS 1398065-93-4
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C5D6O
Mængde 50 mg
Synonym 2-Methylfuran D6, Furan-2,3,4-d3','5-(methyl-d3)-
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1oc(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 2,3,4-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)furan
Molekylvægt (g/mol) 88.14
Formel vægt 88.0795
Procent renhed >95