Få mere at vide
2-Methylfuran D6 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314739
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30314739 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30314739 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15086067ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylfuran-d6
CAS 1398065-93-4
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylær formel C5D6O
Mængde 1 mL
Synonym 5-Methylfuran-d6, NSC 3707-d6, NSC 5211-d6, Silvan-d6, Sylvan-d6, α-Methylfuran-d6;
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1oc(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 2,3,4-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)furan
Molekylvægt (g/mol) 88.14
Formel vægt 88.0795 g/mol