missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methylfuran D3 (methyl D3) 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylfuran-methyl-d3 |
| CAS | 64954-34-3 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylær formel | C5 2H3 H3 O |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 2-(Methyl-d3)furan, Furan, 2-(methyl-d3)- |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1occc1 |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethyl)furan |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.12 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?