missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylfuran-d3 (1.0 mg/mL in Methanol) (>90%), TRC

Artikelnummer. 30405902
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405902 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30405902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT19031X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methylfuran-methyl-d3
CAS 64954-34-3
Molekylær formel C5 2H3 H3 O
Mængde 1 mL
Synonym 2-(Methyl-d3)furan, Furan, 2-(methyl-d3)-, 2-Methylfuran D3 (Methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])c1occc1
IUPAC navn 2-(trideuteriomethyl)furan
Molekylvægt (g/mol) 85.12
Formel vægt 85.0607
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Methylfuran-methyl-d3 1.0 mg/mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.