Få mere at vide
2-methylfuran, 99%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10081140
Brand: Thermo Scientific Acros 126830050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 534-22-5 | C5H6O | 82.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-22-5, 123-31-9
MDL nummer MFCD00003248
InChI nøgle VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
PubChem CID 10797
IUPAC navn 2-methylfuran
SMIL CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylfuran
Navn note Stabilized
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -88.7°C
Farve Gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 63.0°C to 66.0°C
Flammepunkt −26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H6O
Brydningsindeks 1.4320 to 1.4340
Mængde 5 mL
Beilstein 17, 36
Fieser 01,682; 14,209
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.3g/100mL(20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisator 0.01% hydroquinone
Molekylvægt (g/mol) 82.1
Viskositet 4 mPa.s (25°C)
Formel vægt 82.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .