Få mere at vide
2-methylfuran, 99%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10081140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10081140 5 mL Glasflaske 5ml
10046183 250 mL Glasflaske 250ml
10552521 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10081140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126830050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 534-22-5 | C5H6O | 82.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-22-5 , 123-31-9
MDL nummer MFCD00003248
InChI nøgle VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
PubChem CID 10797
IUPAC navn 2-methylfuran
SMIL CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylfuran
Navn note Stabilized
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -88.7°C
Farve Gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 63.0°C to 66.0°C
Flammepunkt −26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H6O
Brydningsindeks 1.4320 to 1.4340
Mængde 5 mL
Beilstein 17, 36
Fieser 01,682; 14,209
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.3g/100mL(20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Stabilisator 0.01% hydroquinone
Molekylvægt (g/mol) 82.1
Viskositet 4 mPa.s (25°C)
Formel vægt 82.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske