Få mere at vide
2-Methylfuran, 98+%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420108
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420108 250 mL 250ml
11410108 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11420108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23692.AK
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 534-22-5 | C5H6O | 82.102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-22-5
Molekylær formel C5H6O
Molekylvægt (g/mol) 82.102
MDL nummer MFCD00003248
InChI nøgle VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
PubChem CID 10797
IUPAC navn 2-methylfuran
SMIL CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylfuran
Navn note stab. with 150-400ppm BHT
Smeltepunkt °C to 89°C
Tæthed 0.910
Kogepunkt 63°C to 65°C
Flammepunkt -30°C (-22°F)
Analyseprocentområde 98+%
Brydningsindeks 1.433
Mængde 250 mL
FN nummer UN2301
Beilstein 103733
Formel vægt 82.1
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylfuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylfuran