Få mere at vide
2-Methylfuran, 98+%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410108
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410108 1000 mL 1000ml
11420108 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23692.AU
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 534-22-5 | C5H6O | 82.102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-22-5
Molekylær formel C5H6O
Molekylvægt (g/mol) 82.102
MDL nummer MFCD00003248
InChI nøgle VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran
PubChem CID 10797
IUPAC navn 2-methylfuran
SMIL CC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylfuran
Navn note stabilized
Smeltepunkt -89°C
Tæthed 0.91
Kogepunkt 63°C to 65°C
Flammepunkt −30°C (−22°F)
Analyseprocentområde 98+%
Brydningsindeks 1.433
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2301
Beilstein 103733
Formel vægt 82.1
Procent renhed ≥98%