Få mere at vide
2-Methylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylfuran |
| CAS | 534-22-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methylfuran |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H6 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Methylfuran, 5-Methylfuran, NSC 3707, NSC 5211, Silvan, Sylvan, α-Methylfuran |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1occc1 |
| Vis mere |