Få mere at vide
2-Methylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309827
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309827 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309827 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15086068AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylfuran
CAS 534-22-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Methylfuran
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H6 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Methylfuran, 5-Methylfuran, NSC 3707, NSC 5211, Silvan, Sylvan, α-Methylfuran
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
SMIL Cc1occc1
IUPAC navn 2-methylfuran
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 82.1
Mængde 1 ml
Formel vægt 82.0419 g/mol