Få mere at vide
(2-Methylenecyclopropyl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Methylenecyclopropyl)methanol |
| CAS | 29279-66-1 |
| Molekylær formel | C5H8O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Methylenecyclopropanemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O/c1-4-2-5(4)3-6/h5-6H,1-3H2 |
| SMIL | OCC1CC1=C |
| IUPAC navn | (2-methylidenecyclopropyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.12 |
| Formel vægt | 84.0575 |