missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Methylenecyclopropyl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Methylenecyclopropyl)methanol |
| CAS | 29279-66-1 |
| Molekylær formel | C5H8O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Methylenecyclopropanemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O/c1-4-2-5(4)3-6/h5-6H,1-3H2 |
| SMIL | OCC1CC1=C |
| IUPAC navn | (2-methylidenecyclopropyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.12 |
| Formel vægt | 84.0575 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?