Få mere at vide
2-(Methyldithio)isobutyraldehyd, 95%
Artikelnummer. 11915741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11915741 5 g Glasflaske 5g
10104880 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 265150050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 67952-60-7 | C5H10OS2 | 150,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67952-60-7
Molekylær formel C5H10OS2
Molekylvægt (g/mol) 150.25
InChI nøgle VLBWEJJOETYCSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyldithio isobutyraldehyde, 2-methyl-2-methyldithio propanal, unii-3d5g4az6l5, propanal, 2-methyl-2-methyldithio, 2-methyldithio-isobutyraldehyde, alpha-methyldithio isobutyraldehyde, 2-methyl-2-methyldisulfanyl propanal, 2-methyl-2-methyldithio propionaldehyde, 2-methyldisulfanyl isobutyraldehyde, cocoa propanal
PubChem CID 106217
IUPAC navn 2-methyl-2-(methyldisulfanyl)propanal
SMIL CC(C)(C=O)SSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
Farve Gul
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 46,0 °C (1,0 mmHg)
Flammepunkt 72 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5190 til 1,5230
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig
Formel vægt 150.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.