Få mere at vide
2-Methyldibenzothiophen, TRC
Artikelnummer. 30135646
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135646 25 mg
30011898 5 mg
30005374 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29975525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20928-02-3
Molekylær formel C13 H10 S
Molekylvægt (g/mol) 198.28
Synonym 2-Methyldibenzo[b,d]thiophene;
IUPAC navn 2-methyldibenzothiophen
SMIL Cc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyldibenzothiophene
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10S/c1-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h2-8H,1H3
Formel vægt 198.0503