Få mere at vide
2-Methyldibenzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyldibenzofuran |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c1-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h2-8H,1H3 |
| Formel vægt | 182.0732 |