missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyldecane, TRC

Artikelnummer. 30483143
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483143 100 mg
30481246 1 g
30469834 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM091205100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6975-98-0
Molekylær formel C11H24
Molekylvægt (g/mol) 156.31
Synonym Isoundecane, Isopah H, Isopar G
IUPAC navn 2-methyldecane
SMIL CCCCCCCCC(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyldecane
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
Formel vægt 156.1878
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.