missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyldecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyldecane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 156.1878 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?