Få mere at vide
2-Methylcyclopropancarboxylsyre, cis + trans, 96%
Artikelnummer. 11377379
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377379 10 g 10g
11367379 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27815.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 29555-02-0 | C5H7O2 | 99,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29555-02-0
Molekylær formel C5H7O2
Molekylvægt (g/mol) 99.11
MDL nummer MFCD00001293
InChI nøgle AYEGPMGNMOIHDL-IUYQGCFVSA-M
Synonym 2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, trans-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, acmc-1cg8e, 2-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, 2-methyl
PubChem CID 99873
IUPAC navn 2-methylcyclopropan-1-carboxylsyre
SMIL C[C@H]1C[C@H]1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Navn note Cis + Trans
Tæthed 1.027
Kogepunkt 200 °C til 203 °C
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Brydningsindeks 1.439
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 2323873
Formel vægt 100.12
Procent renhed 97%