Få mere at vide
2-Methylcyclopentanone, 98%
Artikelnummer. 10772675 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10772675 25 g Glasflaske 25g
10144720 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772675 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 247660250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1120-72-5 | C6H10O | 98.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-72-5
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.15
MDL nummer MFCD00001414
InChI nøgle ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 2-methyl, .alpha.-methylcyclopentanone, cyclopentanone, methyl, alpha-methylcyclopentanone, cyclopentan-1-one, 2-methyl, methylcyclopentanone, 2-methyl cyclopentanone, 3-methyl-2-cyclopentanone, 2-methyl-cyclopentan-1-one
PubChem CID 14265
IUPAC navn 2-methylcyclopentan-1-on
SMIL CC1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylcyclopentanone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 139°C to 140°C
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4340 to 1.436
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.91
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether and acetone
Formel vægt 98.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylcyclopentanone
Signalord
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement