Få mere at vide
2-Methylcyclopentane-1,3-dione, 98%
Artikelnummer. 11411668
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411668 5 g 5g
11421668 25 g 25g
11431668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13936.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 765-69-5 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
2-Methylcyclopentane-1,3-dion er en effektiv synthon til syntese af (± )-α -cuparenon. Alkyleringen af 2-methylcyclopentan-1,3-dion (A) med 2-(1-naphthyl)ethylbromid giver kun O-alkyleringsproduktet. Blandinger af C- og O-alkylderivater opnås. Michael-tilsætning af 2-methylcyclopentan-1,3-dion til methylvinylketon i vand giver 2-methyl-2-(3-oxo-butyl)-1,3-cyclopentandion (3), et vigtigt mellemprodukt i naturlig produktkemi. 2-Methylcyclopentan-1, 3-dion er en effektiv synthon til syntese af (± )-α -cuparenon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylcyclopentan-1,3-dion er en effektiv synthon til syntese af (± )-α -cuparenon. Alkyleringen af 2-methylcyclopentan-1,3-dion (A) med 2-(1-naphthyl)ethylbromid giver kun O-alkyleringsproduktet. Blandinger af C- og O-alkylderivater opnås. Michael-tilsætning af 2-methylcyclopentan-1,3-dion til methylvinylketon i vand giver 2-methyl-2-(3-oxo-butyl)-1,3-cyclopentandion (3), et vigtigt mellemprodukt i naturlig produktkemi. 2-Methylcyclopentan-1, 3-dion er en effektiv synthon til syntese af (± )-α -cuparenon.
Opløselighed Opløselighed i varm
methanol (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 765-69-5
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00001406
InChI nøgle HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46
PubChem CID 13005
IUPAC navn 2-methylcyclopentan-1,3-dion
SMIL CC1C(=O)CCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
Smeltepunkt 212°C to 216°C
Mængde 5 g
Beilstein 1237255
Formel vægt 112.13
Procent renhed 98%