Få mere at vide
2-Methylcyclohexylmethanol (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylcyclohexylmethanol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 2105-40-0 |
| Molekylær formel | C8H16O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methyl-cyclohexanemethanol, (2-Methylcyclohexyl)methanol, 2-Methylcyclohexanemethanol, Hexahydro-o-methylbenzyl Alcohol, NSC 19178 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h7-9H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | OCC1C(C)CCCC1 |
| IUPAC navn | (2-methylcyclohexyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vægt | 128.1201 |