Få mere at vide
2-Methylcyclohexylamin, cis + trans, 97%
Beskrivelse
2-Methylcyclohexylamin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylcyclohexylamine |
| Navn note | Cis + Trans |
| Tæthed | 0.858 |
| Kogepunkt | 149 °C til 150 °C |
| Flammepunkt | 21 °C (69 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4565 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 2689073 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Vis mere |